Learn More
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032286
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15468585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33685.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202195-67-3
Summenformel C10H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 207.19
MDL-Nummer MFCD03036646
InChI-Schlüssel WPGYGHFVLMZWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, 2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-3-oxo-, methyl ester, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 1,4-benzoxazine-3-one-6-carboxylate, 3,4-dihydro-6-methoxycarbonyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
PubChem CID 2974054
IUPAC-Name Methyl 3-Oxo-4H-1,4-Benzoxazin-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.19
Reinheit (%) 97%