Learn More
Methyl-3-Oxopentanoat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10762384 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10762384 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10348660 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10752384 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10762384 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 243165000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30414-53-0
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00011705
InChI-Schlüssel XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
IUPAC-Name Methyl-3-oxopentanoat
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxo-pentanoate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -35°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 95°C to 97°C (48.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2COCH2COOCH3
Brechungsindex 1.4220 to 1.424
Menge 500 mL
Fieser 10,415; 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit