Learn More
Methyl-3-oxotetrahydrothiophen-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11325857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11325857 5 g 5 Gramm
11315857 250 mg 250 Milligramm
11305857 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2689-69-2
Summenformel C6H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 160.187
MDL-Nummer MFCD00156156
InChI-Schlüssel TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-3-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-3-oxo-2-thenoate, methyl 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-2-carboxylate, acmc-1cmcz, 2-methoxycarbonyl-3-oxotetrahydrothiophene, methyl 3-oxo-tetrahydrothiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydrothiophen-3-one, methyl 3-oxo-2,4,5-trihydrothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 102870
IUPAC-Name Methyl 3-Oxothiolan-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1C(=O)CCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 160.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit