missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester), TRC

Artikelnummer. 30422615
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Artikelnummer. Menge
30422615 100 g
30428753 10 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30422615

Marke: Toronto Research Chemicals TRCP336190100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 103-25-3
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester)
Formelmasse 164.0837
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
IUPAC-Name methyl 3-phenylpropanoate
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
SMILES COC(=O)CCc1ccccc1
Synonym Benzenepropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester, Dihydrocinnamic Acid Methyl Ester, Methyl 3-phenylpropanoate, Methyl benzenepropanoate, Methyl dihydrocinnamate, Methyl Hydrocinnamate, Methyl beta-Phenylpropionate, NSC 10128, NSC 404188, beta-Phenylpropionic Acid Methyl Ester

Spezifikation

Menge 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.