Learn More
Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester), TRC
Artikelnummer. 30428753
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Artikelnummer. Menge
30428753 10 g
30422615 100 g
2 options
Artikelnummer. 30428753
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP33619010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-25-3
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester)
Formelmasse 164.0837
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
IUPAC-Name methyl 3-phenylpropanoate
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
SMILES COC(=O)CCc1ccccc1
Synonym Benzenepropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester, Dihydrocinnamic Acid Methyl Ester, Methyl 3-phenylpropanoate, Methyl benzenepropanoate, Methyl dihydrocinnamate, Methyl Hydrocinnamate, Methyl beta-Phenylpropionate, NSC 10128, NSC 404188, beta-Phenylpropionic Acid Methyl Ester
Spezifikation
Menge 10 g