Learn More
Methyl 3-Phenylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367385 50 g 50 Gramm
11377385 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05310.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103-25-3 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Methyl 3-phenylpropionate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester is an ester derivative of 3-phenylpropionic acid that is sometimes present in fragrance ingredients. It is also used as an application, aromatic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Phenylpropionat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. 3-Phenylpropionsäure-Methylester ist ein Ester-Derivat von 3-Phenylpropionsäure, das manchmal in Duftstoffen vorkommt. Wird auch als Anwendung, aromatisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-25-3
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00017209
InChI-Schlüssel RPUSRLKKXPQSGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-phenylpropionate, methyl hydrocinnamate, benzenepropanoic acid, methyl ester, 3-phenylpropionic acid methyl ester, methyl benzenepropanoate, hydrocinnamic acid, methyl ester, methyl dihydrocinnamate, methyl beta-phenylpropionate, methyl b-phenylpropionate, unii-111lc1gi10
PubChem CID 7643
IUPAC-Name Methyl-3-phenylpropanoat
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-phenylpropionate
Dichte 1.045
Siedepunkt 236°C to 239°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 50 g
Beilstein 1909591
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%