Learn More
Methyl4-(1-hydroxyethyl)benzoat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10259470 1 g Glasflasche 1 Gramm
10340344 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10259470
Marke: Thermo Scientific Acros 424750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79322-76-2 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79322-76-2
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
MDL-Nummer MFCD00216476
InChI-Schlüssel KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586417
IUPAC-Name Methyl4-(1-Phthalimidopropoxy)benzoat
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5320 to 1.536
Menge 1 g
Synonym methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit