Learn More
Methyl-4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777295
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10777295
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC43322DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 160446-18-4
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H12N2O2
MDL-Nummer MFCD00608318
Menge 1 g
Synonym methyl 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-imidazolylmethyl benzoate, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid methyl ester, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI-Schlüssel HMWIIHIOSBESMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
IUPAC-Name Methyl 4-(Imidazol-1-ylmethyl)Benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
PubChem CID 3164140
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 97%