Learn More
Methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10245934 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10245934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56022DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H12N2O2
MDL-Nummer MFCD08435918
Menge 1 g
Synonym methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI-Schlüssel VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
IUPAC-Name Methyl 4-(Pyrazol-1-ylmethyl)Benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
PubChem CID 23510322
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 97%