Learn More
Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamat (Glimepiridcarbamat), Mikromol™
Artikelnummer. 30052604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052604 25 mg 25 Milligramm
17971526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052604 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0647.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamat (Glimepiridcarbamat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glimepiride Carbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H23 N3 O6 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
IUPAC-Name Methyl-N-[4-[2-[(4-Ethyl-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 409.46
Menge 25 mg
Formelmasse 409,1308 g/mol