Learn More
Methyl 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11340687 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10506704 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340687 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50922CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 209912-44-7
Summenformel C11H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.212
MDL-Nummer MFCD08690288
InChI-Schlüssel PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 11096067
IUPAC-Name Methyl-4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoat
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%