Learn More
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415453 5 g 5 Gramm
11425453 25 g 25 Gramm
11435453 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13418.06
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282.292 g/mol
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4,6-O-Benzyliden-alpha-D-Glucopyranosid wird als chiraler Baustein und wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Zucker verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der Chemieindustrie, als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3162-96-7
Summenformel C14H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.292
MDL-Nummer MFCD00006819
InChI-Schlüssel VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonym 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
PubChem CID 11822086
IUPAC-Name (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-Phenyl-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-7,8-Diol
SMILES COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 163°C to 166°C
Menge 5 g
Beilstein 1291458
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Optische Drehung +110° (c=2 in Chloroform)
Formelmasse 282.29
Reinheit (%) 97%