Learn More
Methyl-4,6-O-Benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30473653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473653 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2913951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Summenformel C14 H18 O6
Menge 1 g
Synonym Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
IUPAC-Name (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-Phenyl-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-7,8-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Formelmasse 282.1103