Learn More
Methyl 4-(Acetylamino)-5-chlor-2-methoxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052174 100 mg 100 Milligramm
30050572 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052174 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0073.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl 4-(Acetylamino)-5-chlor-2-methoxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
CAS 4093-31-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 Cl N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Metoclopramide Imp. B (EP), Metoclopramide USP Related Compound B, Metoclopramide USP RC B, Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Metoclopramide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
IUPAC-Name Methyl-4-acetamido-5-chlor-2-methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 257.67
Menge 100 mg
Formelmasse 257,0455 g/mol