Learn More
Methyl 4-Acetylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450167 2 g 2 Gramm
11460167 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21626.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3609-53-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD00216474
InChI-Schlüssel QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC-Name Methyl 4-Acetylbenzoat
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-acetylbenzoate
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Menge 2 g
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 99%