Learn More
Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3 -carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3779028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10562071 1 g Glasflasche 1 Gramm
10330744 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10562071
Marke: Thermo Scientific Acros 292780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 159660-85-2
Summenformel C14H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00216930
InChI-Schlüssel HLKWMBMESNOAMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 1-benzyl-4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate #, methyl 4-amino-1-benzyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 4-amino-1,2,5,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-, methyl ester, 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, pyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-4-amino-1-benzyl-, methyl ester
PubChem CID 563385
IUPAC-Name Methyl 4-Amino-1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(CCN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 87.0°C to 89.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle