Learn More
Methyl-4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 715-37-7 |
| Summenformel | C8H5NO2F4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F4NO2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h13H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N)c(F)c1F |
| IUPAC-Name | Methyl-4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.12 |
| Formelmasse | 223.0256 |