Learn More
Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050052 100 mg 100 Milligramm
30050957 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050052 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0073.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-4-Amino-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1O
IUPAC-Name Methyl 4-amino-2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Menge 100 mg
Formelmasse 167,0582 g/mol