Learn More
Methyl 4-Amino-2-methoxybenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl benzoate','(4-amino-2-methoxy) |
| CAS | 27492-84-8 |
| Summenformel | C9 H11 N O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Benzoic acid','4-amino-2-methoxy-','methyl ester, o-Anisic acid','4-amino-','methyl ester (8CI), 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, AMG 2520765, Methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, Methyl p-amino-o-methoxybenzoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1OC |
| IUPAC-Name | 4-Amino-2-Methoxybenzoesäuremethylester |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.19 |
| Formelmasse | 181.0739 |