Learn More
Methyl4-aminobenzoat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439233 500 g 500 Gramm
11419233 25 g 25 Gramm
11429233 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11715.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoate is used in the synthesis of guanidine alkaloids, (±)-martinelline and (±)-martinellic acid by a protic acid catalyzed hetero Diels-Alder coupling reaction with N-Cbz 2-pyrroline. It is also used in organic synthesis and acts as a dye intermediate. Further, it is used to prepare 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoic acid methyl ester by reacting with 2-acetylamino-benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-aminobenzoat wird bei der Synthese von Guanidin-Alkaloiden, (±)-Martinellin und (±)-Martinelli-Säure durch eine durch protische Säure katalysierte Hetero-Diels-Alder-Kupplungsreaktion mit N-Cbz2-pyrrolin verwendet. Wird zudem in der organischen Synthese verwendet und dient als Farbstoffintermediär. Darüber hinaus Verwendung bei der Herstellung von 4-(2-methyl-4-oxo-4H-Chinazolin-3-yl)-Benzoesäure-Methylester durch Reaktion mit 2-acetylamino-Benzoesäure.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-45-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007891
InChI-Schlüssel LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
IUPAC-Name Methyl-4-aminobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-aminobenzoate
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 500 g
Beilstein 775913
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%