Learn More
Methyl-4-Aminobenzoat, Mikromol™
Beschreibung
Methyl-4-aminobenzoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 619-45-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl 4-Aminobenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Aminobenzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline, Benzocaine Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-4-aminobenzoat |
| Mehr anzeigen |