Learn More
Methyl-4-aminosalicylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 4136-97-4 |
| Summenformel | C8 H9 N O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| IUPAC-Name | Methyl 4-amino-2-Hydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.16 |
| Formelmasse | 167.0582 |