Learn More
Methyl 4-brom-2-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342949
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342949 10 g 10 Gramm
11332949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27773.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139102-34-4
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.072
MDL-Nummer MFCD06797867
InChI-Schlüssel WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15128242
IUPAC-Name Methyl4-Brom-2-methoxybenzoat
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Siedepunkt 100°C to 108°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Synonym methyl4-bromo-2-methoxybenzoate, benzoic acid, 4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 4-bromo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, ablock ab-14-0789, benzoic acid,4-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem16069, acmc-209ciq, methyl-4-bromo-2-methoxybenzoate, zerenex e/1100188, 4-bromo-2-methoxybenzoate 98
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 98%