Learn More
Methyl-4-Brombutyrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10252522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10252522 10 g Glasflasche 10 Gramm
10500922 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10252522
Marke: Thermo Scientific Acros 365830100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4897-84-1
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00041482
InChI-Schlüssel QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC-Name Methyl-4-brombutanoat
SMILES COC(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromobutyrate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4340g/mL
Siedepunkt 186.0°C to 187.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Relative Dichte 1.434
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-bromobutyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.