Learn More
Methyl-4-brompyridin-2-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471479
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15471479 1 g 1 Gramm
15481479 5 g 5 Gramm
15491479 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15471479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64327.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29681-42-3 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
It finds its application as a useful synthetic intermediate and in the straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals. It is used in the synthesis of biaryl mannoside FimH inhibitors for use in urinary infection treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als nützliches synthetisches Zwischenprodukt und in der einfachen und effizienten Synthese von 3-Benzyloxy-4-bromopicolinatester und 3-Benzyloxy-5-bromopicolinatester, gängigen Bausteinen für Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird bei der Synthese von Biarylmannosid-FimH-Hemmern für die Behandlung von Harnwegsinfektionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29681-42-3
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD07374897
InChI-Schlüssel JZFLATQBIPILFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12828947
IUPAC-Name Methyl 4-Brompyridin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Menge 1 g
Beilstein 473047
Synonym methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest