Learn More
Methyl-4-Brompyrrol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436807
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436807 5 g 5 Gramm
15426807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33918.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-05-4
Summenformel C6H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.023
MDL-Nummer MFCD00832855
InChI-Schlüssel ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-2-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, 4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate, 4-bromopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, pubchem13045, acmc-209rlm, ksc497g1p, 4-bromo-2-methoxycarbonylpyrrole
PubChem CID 2763594
IUPAC-Name Methyl-4-brom-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 204
Reinheit (%) 97%