Learn More
Methyl-4-Butyrylamino-3-methylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049200
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049200 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049200 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0939.140025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-4-Butyrylamino-3-methylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
CAS 301533-59-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H17 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3-methyl-4-[(1-oxobutyl)amino]-, methyl ester, 3-Methyl-4-butyrylaminobenzoic acid methyl ester, 4-Butyrylamino-3-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-5-12(15)14-11-7-6-10(8-9(11)2)13(16)17-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(cc1C)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-4-(butanoylamino)-3-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 235.279
Menge 25 mg
Formelmasse 235.1208 g/mol