Learn More
Methyl-4-Chloracetoacetat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472019
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15472019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64709.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32807-28-6
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000938
InChI-Schlüssel HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC-Name Methyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloroacetoacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.305 g/mL
Siedepunkt 85°C (4 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1759939
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-chloroacetoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 4-chloroacetoacetate