Learn More
Methyl-4-Chloracetoacetat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15482019 100 g 100 Gramm
15472019 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64709.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32807-28-6
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000938
InChI-Schlüssel HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC-Name Methyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloroacetoacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.305 g/mL
Siedepunkt 85°C (4 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 100 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1759939
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit