Learn More
Methyl-4-chloracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10297543 100 mL 100 Milliliter
10236910 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10297543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 241621000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32807-28-6
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000938
InChI-Schlüssel HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
PubChem CID 36240
IUPAC-Name Methyl 4-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt 14.0°C to 16.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 212.0°C to 213.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C(O)CH2COOCH3
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 71g/L (20 c)
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit