Learn More
Methyl4-Chloracetoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Chloroacetoacetate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3 |
| Formelmasse | 150.0084 |