missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-(Chlormethyl)-Benzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11440657
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Unit Size:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11440657 10 g 10 Gramm
11430657 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22476.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

CAS: 34040-64-7 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 34040-64-7
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00511224
InChI-Schlüssel SATDLKYRVXFXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloromethyl benzoate, 4-chloromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-chloromethylbenzoate, benzoic acid, 4-chloromethyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl alpha-chloro-p-toluate, methyl p-chloromethyl benzoate, p-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl a-chloro-p-toluate, p-toluic acid, .alpha.-chloro-, methyl ester
PubChem CID 36664
IUPAC-Name Methyl4-(chlormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCl

Specifications

Chemischer Name oder Material Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Siedepunkt 160°C to 165°C (30 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.