Learn More
Methyl4-(chlormethyl)benzoat 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784174 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10784174 5 g Glasflasche 5 Gramm
10688984 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784174 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 34040-64-7
MDL-Nummer MFCD00511224
InChI-Schlüssel SATDLKYRVXFXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloromethyl benzoate, 4-chloromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-chloromethylbenzoate, benzoic acid, 4-chloromethyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl alpha-chloro-p-toluate, methyl p-chloromethyl benzoate, p-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl a-chloro-p-toluate, p-toluic acid, .alpha.-chloro-, methyl ester
PubChem CID 36664
IUPAC-Name Methyl4-(chlormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Schmelzpunkt 37.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 160.0°C to 165.0°C (30.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9ClO2
Strukturformel ClCH2C6H4C(O)OCH3
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.