Learn More
Methyl 4-chlorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10324352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10324352 5 g Glasflasche 5 Gramm
10323612 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324352 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351050050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52449-43-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52449-43-1
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
MDL-Nummer MFCD00032743
InChI-Schlüssel WWIYGBWRUXQDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorophenylacetate, methyl 2-4-chlorophenyl acetate, methyl 4-chlorophenyl acetate, 4-chloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorophenylacetic acid methyl ester, methyl4-chlorophenylacetate, zlchem 382
PubChem CID 104196
IUPAC-Name Methyl-2-(4-Chlorphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chlorophenylacetate
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb
Dichte 1.2000g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5220 to 1.5240
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.2
Strukturformel ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, III, 2264
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-chlorophenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.