Learn More
Methyl-4-Ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460208 5 g 5 Gramm
15140126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53419.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3034-86-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Ethynylbenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.16 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-86-4
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00168820
InChI-Schlüssel JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
PubChem CID 640163
IUPAC-Name Methyl-4-Ethynylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-ethynylbenzoate
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C).
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%