Learn More
Methyl 4-Formalbenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431097 25 g 25 Gramm
11421097 5 g 5 Gramm
11441097 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24091.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Formylbenzoat wird bei der Herstellung von Dimethylterephthalat verwendet. Wird auch als pharmazeutischer Wirkstoff für Zwischen- und Fluoreszenzaufheller-Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-08-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00006950
InChI-Schlüssel FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC-Name Methyl 4-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-formylbenzoate
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 264°C to 266°C
Flammpunkt 128°C (262°F)
Menge 25 g
Beilstein 775895
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%