Learn More
Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415277 2 g 2 Gramm
11425277 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22657.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2309-07-1 | C16H25ClN2O | 296.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2309-07-1
MDL-Nummer MFCD00017208
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Summenformel C16H25ClN2O
Menge 2 g
Synonym oxymetazoline hydrochloride, oxymetazoline hcl, afrazine, ocuclear, lliadine, nasivin, nasivine, neonabel, nostrilla
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1CC2=NCCN2)C)O)C(C)(C)C.Cl
IUPAC-Name 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 296.84
PubChem CID 66259
ChEBI CHEBI:7863
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 99%