Learn More
Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425277 10 g 10 Gramm
11415277 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22657.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 €
    171.65 € / 10 Gramm
    Sparen 19.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2309-07-1 | C16H25ClN2O | 296.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2309-07-1
MDL-Nummer MFCD00017208
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Summenformel C11H12O4
Menge 10 g
Synonym methyl ferulate, methyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ferulic acid methyl ester, ferulic acid methylester, methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, unii-y98bua66rx, y98bua66rx, methyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-, methyl ester
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OC)O
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
PubChem CID 5357283
ChEBI CHEBI:67379
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 99%