Learn More
Methyl4-Hydroxy-6-Methyl-2-Oxo-3-Cyclohexen-1-Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 5258501 |
| Formelmasse | 184.19 |
| Reinheit (%) | 99% |