Learn More
Methyl4-Hydroxy-6-Methyl-2-Oxo-3-Cyclohexen-1-Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058423
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11383616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14622.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39493-62-4
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.191
MDL-Nummer MFCD01075661
InChI-Schlüssel SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-enecarboxylate, acmc-20akgd, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-cyclohex-3-en-1-oate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylicacid, 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-, methyl ester, 6-methyl-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 3766543
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-en-1-carboxylat
SMILES CC1CC(=O)C=C(C1C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 1 g
Beilstein 5258501
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 99%