Learn More
Methyl4-(hydroxymethyl)-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428185
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15428185 1 g 1 Gramm
15448185 250 mg 250 Milligramm
15438185 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15428185
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32731.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl4-(hydroxymethyl)pyridin-2 wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317335-15-2
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD09834350
InChI-Schlüssel WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23093785
IUPAC-Name Methyl 4-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 95%