Learn More
Methyl4-(hydroxymethyl)-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Methyl4-(hydroxymethyl)pyridin-2 wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 167.16 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.