Learn More
Methyl-4-methoxybenzoat, Mikromol™
Descrizione
Methyl-4-methoxybenzoat
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 121-98-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl4-methoxybenzoat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?