Learn More
Methyl-4-Methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30468187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468187 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32204510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Summenformel C9 H10 O3
Menge 10 g
Synonym Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-Name Methyl4-methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063