Learn More
Methyl-4-methoxycarbonylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10299603 5 g Glasflasche 5 Gramm
10297710 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10299603 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325710050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 22027-52-7
Summenformel C13H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 250.25
MDL-Nummer MFCD00800637
InChI-Schlüssel GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3864207
IUPAC-Name Methyl4-(3-Methoxy-3-Oxopropanoyl)benzoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Schmelzpunkt 81°C to 86°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol
Formelmasse 236.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke