Learn More
Methyl-4-Methoxyphenylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499066
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499066 100 g 100 Gramm
11489066 25 g -
11409076 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17940.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23786-14-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23786-14-3
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00008454
InChI-Schlüssel ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
PubChem CID 90266
IUPAC-Name Methyl-2-(4-methoxyphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxyphenylacetate
Dichte 1.135
Siedepunkt 157°C to 159°C (19 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 100 g
Beilstein 2209665
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) ≥97%