Learn More
Methyl-4-Methoxyphenylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Methoxyphenylacetate |
| CAS | 23786-14-3 |
| Summenformel | C10H12O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-(4-methoxyphenyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.2 |
| Formelmasse | 180.0786 |