Learn More
Methyl-4-Methoxypicolinat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-Methoxypicolinate |
| CAS | 29681-43-4 |
| Summenformel | C8H9NO3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)ccn1 |
| IUPAC-Name | Methyl 4-Methoxypyridin-2-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.16 |
| Formelmasse | 167.0582 |