Learn More
Methyl4(Methylamino)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich. (1.2 g/l) (25 °C unlöslich in Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Gering wasserlöslich. (1.2 g/l) (25 °C unlöslich in Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-(methylamino)benzoate |
| Schmelzpunkt | 92°C to 97°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2803327 |
| Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane. |
| Formelmasse | 165.19 |
| Reinheit (%) | 98% |