Learn More
Methyl-4-oxobutanoat (~85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-oxobutanoate |
| CAS | 13865-19-5 |
| Summenformel | C5H8O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC=O |
| IUPAC-Name | Methyl-4-Oxobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.12 |
| Formelmasse | 116.0473 |